MilliporeSigma
251011
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(OH)2CO2H · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
251.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
209-210 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
O.OC(=O)c1cc(Br)c(O)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO4.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10;/h1-2,9-10H,(H,11,12);1H2
Clave InChI
MRIKDYLDHHINRD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid has been used as electrolyte for isotachophoresis separation of selenoamino acids (selenoethionine, selenocystine and selenomethionine) on microchips.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lin Chen et al.
Lab on a chip, 6(4), 474-487 (2006-03-31)
The application of miniaturized total analysis systems (microTAS) has seen rapid development over the past few years. Isotachophoresis (ITP) has been transferred into microchip format for both electrophoretic separation and pretreatment purposes, due to its advantageous features including separation parameters