MilliporeSigma
250414
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
β-Phenylethylamine hydrochloride, Phenethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.64
Beilstein/REAXYS Number:
3624163
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
99%
mp
220-222 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
InChI key
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)