MilliporeSigma
250341
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-phenoxyphenyl ketone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4COC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
99%
bp
175 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)