MilliporeSigma
24882
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
≥97.0%
Sinónimos:
5-Chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylicacid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
173.55
Beilstein:
127900
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0%
mp
≥300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cnc(O)c(Cl)c1
Aplicación
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid has been used in the preparation of triorganotin compounds via reaction with (R3Sn)2O (R=Ph, 2-ClC6H4CH2, 2-FC6H4CH2, 4-CNC6H4CH2).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and Structure Characterization of some Triorganotin Esters of Heteroaromatic Carboxlic Acid and Crystal Structure of Triphenyltin Esters 5-Chloro-6-Hydroxynicotinic Acid.
Gao HT.
Advanced Materials Research, 466, 463-468 (2012)