MilliporeSigma
247693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorotoluene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(Cl)F
Número de CAS:
Peso molecular:
144.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
densidad
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-4-fluorotoluene generates vibronically excited, jet-cooled benzyl-type radicals by corona excited supersonic expansion coupled with a pinhole-type glass nozzle technique.
Aplicación
2-Chloro-4-fluorotoluene has been used in the preparation of 2-chloro-4-fluoro-benzylbromide.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chang Soon Huh et al.
The Journal of chemical physics, 136(17), 174306-174306 (2012-05-16)
By means of a technique of corona excited supersonic expansion coupled with a pinhole-type glass nozzle, we generated vibronically excited but jet-cooled benzyl-type radicals from precursor 2-chloro-4-fluorotoluene seeded in a large amount of inert carrier gas He. From an analysis
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)