246565
2-Pyridylacetonitrile
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
76-77 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCc1ccccn1
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4H2
Clave InChI
UKVQBONVSSLJBB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)