MilliporeSigma
244295
Sigma-Aldrich
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane
97%
Sinónimos:
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane, Cyclohexanone ethylene ketal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
73 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCC2(CC1)OCCO2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)