MilliporeSigma
24377
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
≥95.0% (AT)
Sinónimos:
CIB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10BClF4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (AT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
mp
175-177 °C (lit.)
175-178 °C
solubilidad
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Otras notas
Reagent for esterification of C-terminal amino acids to Wang resin without racemization and for coupling α,α-dimethyl amino acids; Preparation of the benzotriazol-1-yloxy derivative, a new coupling reagent
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron Letters, 33, 3177-3177 (1992)
K. Akaji et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1992)
Y. Kiso et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 270-270 (1990)