MilliporeSigma
240168
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
≥99%
Sinónimos:
2-Methylpropionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
635770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.04 (vs air)
presión de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
824 °F
lim. expl.
10 %
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Clave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)