24008
2-Chlorobutyric acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.439
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)