MilliporeSigma
238783
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,6-heptadienal,mixture of isomers
96%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
47 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC=C)C=C(C)C=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)