237752
L-Pipecolic acid
Proline homolog., 99%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-Piperidinecarboxylic acid, L-Homoproline
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder with small lumps
optical activity
[α]25/D −26.4°, c = 1 in H2O
color
white
mp
272 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Inchi Key
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
General description
Replaced by
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?