MilliporeSigma
237396
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylcyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H9(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2041417
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
62.5 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ZRYDPLOWJSFQAE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)