237361
Dimethyl 5-nitroisophthalate
98%
Sinónimos:
Dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
123-125 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitro
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)