MilliporeSigma
237167
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloropalladate(II) hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Li2PdCl4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.11 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder and chunks
concentración
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
cadena SMILES
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
Clave InChI
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)