MilliporeSigma
236942
Sigma-Aldrich
Diclorometano-d2
99.5 atom % D
Sinónimos:
Cloruro-d2 de metileno, Dideuterometilenocloruro
About This Item
Fórmula lineal:
CD2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
86.94
Beilstein:
1733318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
24.77 psi ( 55 °C)
7.02 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
pureza isotópica
99.5 atom % D
envase
pk of 10 × 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)