MilliporeSigma
234060
Sigma-Aldrich
Chromoxane Cyanine R
Dye content 40 %
Sinónimos:
Eriochrome® Cyanine R, Eriochrome® Cyanine RC, Eriochrome® cyanine R, Mordant Blue 3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H15Na3O9S
Número de CAS:
Peso molecular:
536.39
Colour Index Number:
43820
Beilstein/REAXYS Number:
3873874
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
composition
Dye content, 40%
λmax
512 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Legal Information
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)