MilliporeSigma
232866
Sigma-Aldrich
1-(3-Hydroxyphenyl)urea
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4NHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
182-184 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
Clave InChI
IPRCBIWIPMJXIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)