MilliporeSigma
232742
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine
99%
Sinónimos:
6-Methyl-2-nitro-3-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
106-107 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Cc1ccc(O)c(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(9)6(7-4)8(10)11/h2-3,9H,1H3
Clave InChI
WZMGQHIBXUAYGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Molecular structure and corresponding vibrational assignments of 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine have been investigated using density functional theory (DFT)[1].
Aplicación
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine was used in the synthesis of 3-methoxy-6-methyl-2-nitropyridine[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nucleophilic aromatic substitution by [18F] fluoride at substituted 2-nitropyridines.
Malik N, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 283(3), 757-764 (2010)
M Karnan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 51-62 (2012-06-05)
The optimized molecular structure and corresponding vibrational assignments of 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine have been investigated using density functional theory (DFT) B3LYP method with 6-311++G(d,p), 6-311++G(2d,2p) and 6-311++G(3d,3p) basis sets. Investigation of the relative orientation of the hydroxyl group with respect to the