MilliporeSigma
232556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BClF4NO
Número de CAS:
Peso molecular:
269.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
187-190 °C (lit.)
SMILES string
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)