231282
α-Asarone
98%
Sinónimos:
alpha-Asarone, trans-1,2,4-Trimethoxy-5-(1-propenyl)benzene, trans-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, trans-Asarone, Isoasaron
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
296 °C (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
Clave InChI
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)