MilliporeSigma
230618
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C6H4CH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
densidad
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCCc1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C14H22O2/c1-4-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15-5-2)16-6-3/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
FMARRBDLJSOXHA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)