MilliporeSigma
229059
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
PtO2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
227.08 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
99.99%
composition
Pt, 75-80%
mp
450 °C (lit.)
SMILES string
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)