228311
Potassium cyclohexanebutyrate
Sinónimos:
Cyclohexanebutyric acid potassium salt, Potassium 4-cyclohexylbutyrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95.0-105.0% (perchloric acid titration)
Formulario
crystals and lumps
contiene
≤5% cyclohexanebutyric acid for enhanced solubility
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2.K/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h9H,1-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?