MilliporeSigma
226297
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol
97%
Sinónimos:
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,4-di-O-tosyl-L-threitol, (−)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol 1,4-ditosylate, (4S,5S)-4,5-Bis(tosyloxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
470.56
Beilstein:
99610
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]23/D −12.3°, c = 8.8 in chloroform
mp
90-92 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]2COS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H26O8S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)30(22,23)26-13-19-20(29-21(3,4)28-19)14-27-31(24,25)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3/t19-,20-/m0/s1
Clave InChI
KPFDKWNWYAXRNJ-PMACEKPBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)