MilliporeSigma
225533
Sigma-Aldrich
Triallyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
Sinónimos:
Triallyl trimesate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(CO2CH2CH=CH2)3
Número de CAS:
Peso molecular:
330.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
98%
bp
175-190 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Application
Polymer cross-linking agent
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)