MilliporeSigma
223719
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroarsenate(V)
About This Item
Fórmula lineal:
NaAsF6
Número de CAS:
Peso molecular:
211.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
86.9-91.3% (% AsF6 With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: arsenic
cadena SMILES
[Na+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Na/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Clave InChI
NFXMAZFYHDSPPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)