MilliporeSigma
222836
Sigma-Aldrich
Nonadecanoic acid
99%
Sinónimos:
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
298.50
Beilstein:
1786261
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
mp
68-70 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)