MilliporeSigma
221104
Sigma-Aldrich
N-(4-Nitrobenzoyl)-L-glutamic acid diethyl ester
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2CCH2CH2CH(NHCOC6H4NO2)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
352.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]24/D +20.5°, c = 2 in chloroform
mp
92-94 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H20N2O7/c1-3-24-14(19)10-9-13(16(21)25-4-2)17-15(20)11-5-7-12(8-6-11)18(22)23/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
Clave InChI
OTQQWHKIMACEHP-ZDUSSCGKSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)