MilliporeSigma
219487
Sigma-Aldrich
Glucuronamide
99%
Sinónimos:
D-Glucuronic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
193.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
166-167 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)