214299
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile
97%
Sinónimos:
2-Nitro-p-tolunitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
97-99 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C#N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(4-6)10(11)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
QGBSLPHQCUIZKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?