MilliporeSigma
214051
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1-(4-methylphenyl)-3-pyrazolin-5-one
≥99%
Sinónimos:
4′-Methylphenazone, 4-Methylphenazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
≥99%
SMILES string
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccc(C)cc2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)