MilliporeSigma
211486
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromoterephthalic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2-1,4-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
323.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
97%
mp
320-325 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Br)c(cc1Br)C(O)=O
Aplicación
Monomer for flame retardant polyesters
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)