MilliporeSigma
203483
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)iridium(I) carbonyl chloride
99.99%
Sinónimos:
IrCl(CO)(PPh3)2, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I), Iridium(I)bis(triphenylphosphine)carbonyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]2IrCl(CO)
Número de CAS:
Peso molecular:
780.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.99%
cadena SMILES
Cl[Ir].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Aplicación
Catalyst precursor for hydrogenations, decarbonylationof acyl halides, and the hydrosilation and hydroboration of alkenes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Westcott, S. A.; Marder, T. B. et al.
Synlett, 71, 930-930 (1993)
Westcott, S. A.; Blom, H. P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8863- 8863 (1992)