202916
Cadmium iodide
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Cadmium diiodide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
787 °C (lit.)
mp
388 °C (lit.)
densidad
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.