MilliporeSigma
201731
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Sinónimos:
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Número de CAS:
Peso molecular:
786.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
λmáx.
376 nm
534 nm (2nd)
cadena SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)