MilliporeSigma
197351
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexylamine
99%
Sinónimos:
1-Amino-2,3-dimethylcyclohexane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H9NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
127.23
Beilstein/REAXYS Number:
2935068
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCC(N)C1C
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)