196517
9-(Chloromethyl)anthracene
≥98%
Sinónimos:
9-Anthracenylmethyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
mp
138-140 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11Cl/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H,10H2
Clave InChI
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?