195898
3-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.596 (lit.)
bp
145 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
COc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-5-7-13(8-6-12)17-14-4-2-3-11(9-14)10-15/h2-10H,1H3
Clave InChI
WLFDEVVCXPTAQA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)