MilliporeSigma
194816
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19N
Número de CAS:
Peso molecular:
153.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
cadena SMILES
CC1(C)C[C@@H]2C[C@@](C)(CN2)C1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)