MilliporeSigma
193704
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethyloxazole
95%
Sinónimos:
Trimethyloxazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
111.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
133-134 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nc(C)c(C)o1
InChI
1S/C6H9NO/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
Clave InChI
ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4,5-Trimethyloxazole undergoes regio- and diastereoselective photocycloaddition reaction with aliphatic and aromatic aldehydes to yield erythro α-amino, β-hydroxy methyl ketones[1].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxazole-Carbonyl photocycloadditions: selectivity pattern and synthetic route to erythro a-amino, ?-hydroxy ketones
Griesbeck AG, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 589-590 (2000)