Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
134-137 °C (lit.)
solubility
acetone: 0.25 g/10 mL, clear, colorless to deep brown-yellow
SMILES string
OC(c1ccco1)C(=O)c2ccco2
InChI
1S/C10H8O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6,9,11H
InChI key
MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?