MilliporeSigma
192465
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
186.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES string
NC(=S)Nc1ccccc1Cl
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)