MilliporeSigma
191914
Sigma-Aldrich
Polyethylene, oxidized
average Mw ~3,600 by GPC, average Mn ~1,300 by GPC
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mol peso
average Mn ~1,300 by GPC
average Mw ~3,600 by GPC
viscosidad
225 cP(125 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
número de ácido
16 mg KOH/g
temperatura de transición
softening point 104 °C (ring and ball)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C
Aplicación
Imparts slip to coatings and acts as a lubricant for processing polymers.
Propiedades físicas
Oxidized for water dispersibility.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)