18553
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene
≥97.0%
Sinónimos:
(3-Bromophenoxy)trimethylsilane
About This Item
assay
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
61-63 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.252 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrOSi/c1-12(2,3)11-9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
InChI key
PJAOJOJIEFORFP-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?