MilliporeSigma
185175
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Beilstein:
1526217
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
77 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The equilibrium constant for the ketoreductase-catalyzed reduction reaction of 1-benzyl-3-pyrrolidinone has been measured in n-hexane. 1-Benzyl-3-pyrrolidinone on enzymatic asymmetric reduction yields enantiopure 1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, well known intermediate for various drugs.
Aplicación
1-Benzyl-3-pyrrolidinone was used as starting reagent in the synthesis of vinyl triflate. It was used to prepare chiral, alkenyl sulfoximines leading to highly functionalized diazabicycles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Facile synthesis of 3-arylpyrroles by tandem Suzuki-dehydrogenation reaction.
Lee C-W and Chung YJ.
Tetrahedron Letters, 41(18), 3423-3425 (2000)
Synthesis, 2224-2224 (2006)
Practical synthetic process for enantiopure 1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine.
Morimoto M and Sakai K.
Tetrahedron Asymmetry, 19(12), 1465-1469 (2008)
A thermodynamic study of ketoreductase-catalyzed reactions 5. Reduction of substituted ketones in n-hexane.
Tewari YB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 40(4), 661-670 (2008)