MilliporeSigma
182826
Sigma-Aldrich
Polyvinyltoluene, mixed isomers
average Mw ~80,000 by GPC, granular
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
granular
mol peso
average Mw ~80,000 by GPC
bp
100 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C=C)cc1.Cc2cccc(C=C)c2.Cc3ccccc3C=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)