MilliporeSigma
176729
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride solution
20 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Sinónimos:
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Fórmula lineal:
DCl
Número de CAS:
Peso molecular:
37.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nivel de calidad
concentración
20 wt. % in D2O
índice de refracción
n20/D 1.378
bp
108 °C
densidad
1.189 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Envase
10g in prescored ampule, 50g in screw-cap bottle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)