MilliporeSigma
175722
Sigma-Aldrich
Benzene-d
97 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
Monodeuteriobenzene
Seleccione un Tamaño
1 G
$108.00
5 G
$44.80
$108.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$108.00
5 G
$44.80
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5D
Número de CAS:
Peso molecular:
79.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
$108.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MICDWDOJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)