MilliporeSigma
17347
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
technical, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
5-Bromoisovanillin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.04
Beilstein:
1942858
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
mp
≥95 °C (lit.)
≥95 °C
cadena SMILES
COc1cc(Br)c(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8-3-6(9)5(4-10)2-7(8)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
AHYSXUDLJOFNAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 4-bromo-2-methoxy-5-(2-methoxyethenyl)phenol[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of (?)-6H-benzofuro [3a, 3, 2, ef][3] benzazepine: an unnatural analog of (−)-galanthamine.
Poschalko A, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1513-1518 (2002)